Stampa…
4-Bromo-2,6-dichloroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21224-100G OR21224-25G
APOSOR21224-100GEA 127 EUR
APOSOR21224-100G APOSOR21224-25G
4-Bromo-2,6-dichloroaniline 98%
4-Bromo-2,6-dichloroaniline
Formula: C₆H₄BrCl₂N
Peso molecolare: 240,91 g/mol
Punto di fusione: 85…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025162
CAS Number: 697-88-1
EINECS: 211-809-5