ω-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone, 3,4-Dichlorophenacyl bromide, α-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
OR21212-5G
OR21212-1G
OR21212-2.5G
OR21212-10G
APOSOR21212-5GEA
80
EUR
APOSOR21212-5G
APOSOR21212-1G
APOSOR21212-2.5G
APOSOR21212-10G
ω-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
ω-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
Formula:
C₈H₅BrCl₂O Peso molecolare: 267,94 g/mol Punto di fusione: 55…60 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00051581 CAS Number: 2632-10-2 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |