Stampa…
3-Bromoaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2121-100G OR2121-25G
APOSOR2121-100GEA 64 EUR
APOSOR2121-100G APOSOR2121-25G
3-Bromoaniline 98%
3-Bromoaniline
Formula: C₆H₆BrN
Peso molecolare: 172,02 g/mol
Punto di ebollizione: 74…75 °C/1mmHg
Punto di fusione: 15…18 °C
Densità: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007757
CAS Number: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III