Stampa…
3-(3-Nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21205-1G OR21205-250MG
APOSOR21205-1GEA 328 EUR
APOSOR21205-1G APOSOR21205-250MG
3-(3-Nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(3-Nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₈H₅N₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 90049-83-5