Stampa…
Bromotrimethylsilane
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
OR2120-100G OR2120-500G OR2120-25G
APOSOR2120-100GEA 37.7 EUR
APOSOR2120-100G APOSOR2120-500G APOSOR2120-25G
Bromotrimethylsilane
Bromotrimethylsilane
Formula: C₃H₉BrSi
Punto di ebollizione: 79 °C
Punto di fusione: –43 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –8 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000048
CAS Number: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II