Stampa…
3,5-Dibromosalicylaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR21193-100G OR21193-25G OR21193-500G
APOSOR21193-100GEA 58 EUR
APOSOR21193-100G APOSOR21193-25G APOSOR21193-500G
3,5-Dibromosalicylaldehyde
3,5-Dibromosalicylaldehyde
Formula: C₇H₄Br₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003318
CAS Number: 90-59-5