Stampa…
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dichloro-1H-benzimidazole-2-thiol
OR21183-10G OR21183-1G OR21183-5G
APOSOR21183-10GEA 303 EUR
APOSOR21183-10G APOSOR21183-1G APOSOR21183-5G
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 97%
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Formula: C₇H₄Cl₂N₂S
Peso molecolare: 219,09 g/mol
Punto di fusione: 350 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052398
CAS Number: 19462-98-7