2-Bromo-4-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅BrN₂O₂ Punto di fusione: 98…100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025152 CAS Number: 13296-94-1 |