2-(1-Piperidinyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(1-Piperidino)aniline
Formula:
C₁₁H₁₆N₂ Punto di ebollizione: 96…98 °C/1mmHg Punto di fusione: 44…47 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047467 CAS Number: 39643-31-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...