Stampa…
1-(4-Nitrophenyl)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR21172-1G OR21172-5G OR21172-10G
APOSOR21172-1GEA 42.2 EUR
APOSOR21172-1G APOSOR21172-5G APOSOR21172-10G
1-(4-Nitrophenyl)piperidine
1-(4-Nitrophenyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023662
CAS Number: 6574-15-8