Stampa…
2-Methoxycinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(2-Methoxyphenyl)acrylic acid, 2-Methoxycinnamic Acid
OR21169-25G OR21169-5G
APOSOR21169-25GEA 24.8 EUR
APOSOR21169-25G APOSOR21169-5G
2-Methoxycinnamic acid 98%
2-Methoxycinnamic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Peso molecolare: 178.18 g/mol
Punto di fusione: 182…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064238
CAS Number: 6099-03-2
EINECS: 228-047-4