Stampa…
3,4-Dichlorocinnamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Dichlorocinnamic Acid
OR21168-25G OR21168-5G
APOSOR21168-25GEA 21.9 EUR
APOSOR21168-25G APOSOR21168-5G
3,4-Dichlorocinnamic acid
3,4-Dichlorocinnamic acid
Formula: C₉H₆Cl₂O₂
Peso molecolare: 217,05 g/mol
Punto di fusione: 218…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004385
CAS Number: 1202-39-7
EINECS: 214-866-4