Ethyl-2-chloro-5-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR21154-1G
OR21154-5G
APOSOR21154-1GEA
65.5
EUR
APOSOR21154-1G
APOSOR21154-5G
Ethyl-2-chloro-5-nitrobenzoate
Ethyl-2-chloro-5-nitrobenzoate
Formula:
C₉H₈ClNO₄ Peso molecolare: 229,62 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00115803 CAS Number: 16588-17-3 |