Stampa…
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR2115-1G OR2115-250MG
APOSOR2115-1GEA 343 EUR
APOSOR2115-1G APOSOR2115-250MG
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
Formula: C₉H₉N₃O₃
Punto di fusione: 245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998748
CAS Number: 89518-83-2