Stampa…
Ethyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21136-1G OR21136-250MG
APOSOR21136-1GEA 209 EUR
APOSOR21136-1G APOSOR21136-250MG
Ethyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate
Ethyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate
Formula: C₁₁H₁₃NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00089149
CAS Number: 183380-83-8