Stampa…
3,4-Diaminoanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methoxy-o-phenylenediamine
OR21113-1G OR21113-25G OR21113-5G
APOSOR21113-1GEA 14.7 EUR
APOSOR21113-1G APOSOR21113-25G APOSOR21113-5G
3,4-Diaminoanisole
3,4-Diaminoanisole
Formula: C₇H₁₀N₂O
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di fusione: 46…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00047837
CAS Number: 102-51-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III