8-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₃N Punto di ebollizione: 255…257 °C/717mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00218100 CAS Number: 52601-70-4 |