5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₇ClO₅S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066912 CAS Number: 51904-91-7 UN: 3261 ADR: 8,II |