Stampa…
4-Methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21103-1G OR21103-250MG
APOSOR21103-1GEA 74.1 EUR
APOSOR21103-1G APOSOR21103-250MG
4-Methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
4-Methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Punto di fusione: 181…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024148
CAS Number: 3967-01-9