Stampa…
2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21097-1G OR21097-5G
APOSOR21097-1GEA 0 EUR
APOSOR21097-1G APOSOR21097-5G
2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 180,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026124
CAS Number: 5472-37-7