Stampa…
Isoniazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Picolinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide, Pyridine-4-carboxylic acid hydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
OR21093-100G OR21093-25G
APOSOR21093-100GEA 21.9 EUR
APOSOR21093-100G APOSOR21093-25G
Isoniazide
Isoniazide
Formula: C₆H₇N₃O
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Punto di fusione: 169…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006426
CAS Number: 54-85-3
EINECS: 200-214-6