Stampa…
Nicotinic acid hydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Nicotinohydrazide, (3-Pyridylcarbonyl)hydrazine, Pyridine-3-carbohydrazide
OR21092-100G OR21092-25G
APOSOR21092-100GEA 61.1 EUR
APOSOR21092-100G APOSOR21092-25G
Nicotinic acid hydrazide
Nicotinic acid hydrazide
Formula: C₆H₇N₃O
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Punto di fusione: 159…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006383
CAS Number: 553-53-7
EINECS: 209-041-0