Stampa…
5-Methoxypyridine-3-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-methoxypyridin-3-yl boronic acid, (5-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid, 5-Methoxy-3-pyridineboronic acid
OR2109-1G OR2109-5G
APOSOR2109-1GEA 26.3 EUR
APOSOR2109-1G APOSOR2109-5G
5-Methoxypyridine-3-boronic acid
5-Methoxypyridine-3-boronic acid
Formula: C₆H₈BNO₃
Peso molecolare: 152,95 g/mol
Punto di fusione: 224…227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425977
CAS Number: 850991-69-4