Stampa…
3,4-Methylenedioxycinnamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acrylic acid, 3-Piperonylacrylic acid, 3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)acrylic acid
OR21080-100G OR21080-25G OR21080-500G
APOSOR21080-100GEA 118 EUR
APOSOR21080-100G APOSOR21080-25G APOSOR21080-500G
3,4-Methylenedioxycinnamic acid
3,4-Methylenedioxycinnamic acid
Formula: C₁₀H₈O₄
Peso molecolare: 192,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005837
CAS Number: 2373-80-0