Stampa…

3-Bromoanisole 99%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR2108-100G OR2108-250G OR2108-500G
APOSOR2108-100GEA 21.9 EUR
APOSOR2108-100G APOSOR2108-250G APOSOR2108-500G
3-Bromoanisole 99%
3-Bromoanisole
Formula: C₇H₇BrO
Punto di ebollizione: 210…211 °C
Densità: 1,477 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000081
CAS Number: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR