2-Bromobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇BrO Punto di fusione: 78…82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004600 CAS Number: 18982-54-2 EINECS: 242-719-4 |