Stampa…
3-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)phenylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
OR2106-1G OR2106-250MG
APOSOR2106-1GEA 147 EUR
APOSOR2106-1G APOSOR2106-250MG
3-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)phenylamine
3-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)phenylamine
Formula: C₁₄H₁₃N₃
Peso molecolare: 223,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03787116
CAS Number: 54970-98-8