Stampa…
2-(4-Nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR2105-10G OR2105-1G OR2105-5G
APOSOR2105-10GEA 350 EUR
APOSOR2105-10G APOSOR2105-1G APOSOR2105-5G
2-(4-Nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
2-(4-Nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₁₃H₉N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276341
CAS Number: 3323-26-0