Stampa…
2-(1-Piperidinyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2101-1G OR2101-250MG OR2101-5G
APOSOR2101-1GEA 132 EUR
APOSOR2101-1G APOSOR2101-250MG APOSOR2101-5G
2-(1-Piperidinyl)phenylboronic acid pinacol ester
2-(1-Piperidinyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₇H₂₆BNO₂
Punto di fusione: 72,3…73.8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368528
CAS Number: 852227-97-5