Stampa…
3-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR21003-10G OR21003-5G OR21003-1G
APOSOR21003-10GEA 238 EUR
APOSOR21003-10G APOSOR21003-5G APOSOR21003-1G
3-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde
3-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203974
CAS Number: 22590-64-3