Stampa…
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(2-Hydroxyethyl)phenyl)boronic acid
OR2100-1G OR2100-250MG
APOSOR2100-1GEA 350 EUR
APOSOR2100-1G APOSOR2100-250MG
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
Peso molecolare: 165,98 g/mol
Punto di fusione: 90…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095123
CAS Number: 647853-32-5