3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR21-10G
OR21-5G
OR21-25G
APOSOR21-10GEA
161
EUR
APOSOR21-10G
APOSOR21-5G
APOSOR21-25G
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formula:
C₉H₇BrN₂ Punto di fusione: 132…136 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01940434 CAS Number: 73387-46-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |