Stampa…
3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2096-1G OR2096-5G OR2096-25G
APOSOR2096-1GEA 55.1 EUR
APOSOR2096-1G APOSOR2096-5G APOSOR2096-25G
3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₅H₁₆BNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027262
CAS Number: 957060-99-0