Stampa…
2-Methylbenzothiazole-6-sulphonyl chloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2093-1G OR2093-250MG
APOSOR2093-1GEA 394 EUR
APOSOR2093-1G APOSOR2093-250MG
2-Methylbenzothiazole-6-sulphonyl chloride 95+%
2-Methylbenzothiazole-6-sulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClNO₂S₂
Peso molecolare: 247,72 g/mol
Punto di fusione: 98…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03990571
CAS Number: 21431-13-0
UN: 3261
ADR: 8,III