2,5-Dibromo-4-picoline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,5-Dibromo-4-methylpyridine
Formula:
C₆H₅Br₂N Peso molecolare: 250.92 g/mol Punto di fusione: 36…42 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234955 CAS Number: 3430-26-0 |