2,5-Dichloro-3-nitropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ Punto di fusione: 39…45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06658963 CAS Number: 21427-62-3 |