Stampa…
2-Chloro-5-nitrocinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Chloro-5-nitrophenyl)acrylic acid
OR2084-25G OR2084-5G
APOSOR2084-25GEA 227 EUR
APOSOR2084-25G APOSOR2084-5G
2-Chloro-5-nitrocinnamic acid 97%
2-Chloro-5-nitrocinnamic acid
Formula: C₉H₆ClNO₄
Peso molecolare: 227,6 g/mol
Punto di fusione: 219…221 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063312
CAS Number: 36015-19-7