Stampa…
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2063-1G OR2063-250MG
APOSOR2063-1GEA 109 EUR
APOSOR2063-1G APOSOR2063-250MG
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde 97+%
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Punto di fusione: 159…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741423
CAS Number: 58442-17-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III