Stampa…
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2062-1G OR2062-250MG OR2062-500MG
APOSOR2062-1GEA 287 EUR
APOSOR2062-1G APOSOR2062-250MG APOSOR2062-500MG
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde 95%
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₇H₄N₂OS
Peso molecolare: 164,19 g/mol
Punto di fusione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690236
CAS Number: 394223-15-5