Stampa…
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR2057-1G OR2057-5G
APOSOR2057-1GEA 81.5 EUR
APOSOR2057-1G APOSOR2057-5G
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol 97%
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formula: C₅H₈N₂O
Peso molecolare: 112,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690274
CAS Number: 84547-62-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III