Stampa…
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2055-250MG OR2055-1G
APOSOR2055-250MGEA 0 EUR
APOSOR2055-250MG APOSOR2055-1G
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08690275
CAS Number: 84547-64-8
UN: 3265
ADR: 8,II