Stampa…

trans-3-Chloroacrylic acid 99%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

OR2048-1G OR2048-5G
APOSOR2048-1GEA 0 EUR
APOSOR2048-1G APOSOR2048-5G
trans-3-Chloroacrylic acid 99%
trans-3-Chloroacrylic acid
Formula: C₃H₃ClO₂
Peso molecolare: 106,51 g/mol
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064237
CAS Number: 2345-61-1
EINECS: 219-070-0
UN: 3261
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR