Stampa…
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-amino-4-chlorobenzoate
OR2041-100G OR2041-25G OR2041-5G
APOSOR2041-100GEA 105 EUR
APOSOR2041-100G APOSOR2041-25G APOSOR2041-5G
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Peso molecolare: 185,6100 g/mol
Punto di fusione: 82…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03470533
CAS Number: 40872-87-5