Stampa…
Methyl nitroacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2038-1G OR2038-25G OR2038-5G
APOSOR2038-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2038-1G APOSOR2038-25G APOSOR2038-5G
Methyl nitroacetate
Methyl nitroacetate
Formula: C₃H₅NO₄
Punto di ebollizione: 195…198 °C
Densità: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075480
CAS Number: 2483-57-0
EINECS: 219-622-0