Stampa…
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-3-nitropyridine 1-oxide
OR2037-1G OR2037-5G
APOSOR2037-1GEA 17.6 EUR
APOSOR2037-1G APOSOR2037-5G
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide 97+%
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide
Formula: C₅H₄N₂O₄
Peso molecolare: 156,0963 g/mol
Punto di fusione: 225…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234062
CAS Number: 31872-57-8