Stampa…
3-Chloro-4-methylphenylhydrazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-4-methylphenylhydrazine Hydrochloride
OR2034-25G OR2034-5G OR2034-100G
APOSOR2034-25GEA 87.3 EUR
APOSOR2034-25G APOSOR2034-5G APOSOR2034-100G
3-Chloro-4-methylphenylhydrazine hydrochloride
3-Chloro-4-methylphenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₉ClN₂·HCl
Peso molecolare: 193,08 g/mol
Punto di fusione: 230…231 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012936
CAS Number: 54812-56-5