Stampa…
2'-Bromoacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Bromoacetophenone
OR2031-100G OR2031-25G OR2031-500G
APOSOR2031-100GEA 118 EUR
APOSOR2031-100G APOSOR2031-25G APOSOR2031-500G
2'-Bromoacetophenone 98%
2'-Bromoacetophenone
Formula: C₈H₇BrO
Peso molecolare: 199,05 g/mol
Densità: 1,476 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000067
CAS Number: 2142-69-0
EINECS: 218-398-1