Stampa…
3-Bromopyridine-2-carbonitrile 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2027-1G OR2027-25G OR2027-5G
APOSOR2027-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2027-1G APOSOR2027-25G APOSOR2027-5G
3-Bromopyridine-2-carbonitrile 97+%
3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₃BrN₂
Punto di ebollizione: 120 °C/4mmHg
Punto di fusione: 93…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683288
CAS Number: 55758-02-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III