Stampa…
3-Bromopyridine-N-oxide 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromopyridine 1-oxide
OR2026-1G OR2026-5G OR2026-25G
APOSOR2026-1GEA 27.7 EUR
APOSOR2026-1G APOSOR2026-5G APOSOR2026-25G
3-Bromopyridine-N-oxide 97+%
3-Bromopyridine-N-oxide
Formula: C₅H₄BrNO
Peso molecolare: 173,9954 g/mol
Punto di ebollizione: 130 °C/2mmHg
Punto di fusione: 30…40 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646056
CAS Number: 2402-97-3