3-Bromo-2-nitropyridine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR2025-1G
OR2025-5G
APOSOR2025-1GEA
21.9
EUR
APOSOR2025-1G
APOSOR2025-5G
3-Bromo-2-nitropyridine 97+%
3-Bromo-2-nitropyridine
Formula:
C₅H₃BrN₂O₂ Punto di fusione: 102…106 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00955614 CAS Number: 54231-33-3 |